Przejdź do
1707861
USP
Związek D związany z walacyklowirem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-ethyl-L-valinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
valacyclovir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)O)N)COCCOC(=O)[C@@H](NCC)C(C)C
InChI
1S/C15H24N6O4/c1-4-17-10(9(2)3)14(23)25-6-5-24-8-21-7-18-11-12(21)19-15(16)20-13(11)22/h7,9-10,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H3,16,19,20,22)/t10-/m0/s1
InChI key
OKUHBUGXDSIJIM-JTQLQIEISA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Valacyclovir Related Compound D USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
170785517078721000437
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
valacyclovir
API family
valacyclovir
API family
valacyclovir
API family
abacavir
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)