Przejdź do
1681633
USP
Związek pokrewny triklabendazolu B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H7Cl3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.63
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
triclabendazole
form
neat
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1[nH]c2c(n1)cc(c(c2)Oc3c(c(ccc3)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C13H7Cl3N2OS/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)19-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(20)18-9/h1-5H,(H2,17,18,20)
InChI key
FUAVONSJNAMFPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Wzorzec referencyjny Triclabendazole Related Compound B USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Triclabendazole
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
168161116816221463982
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
neat
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
API family
triclabendazole
API family
triclabendazole
API family
triclabendazole
API family
nitazoxanide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)