Przejdź do
1672927
USP
Związek pokrewny tranylcyprominy B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
trans-Tranylcypromine hydrochloride, (2E)-3-Phenyl-2-propen-1-amine hydrochloride, trans-Cinnamylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
40 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.65
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tranylcypromine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+;
InChI key
RHJVYCBQGSIGEG-KQGICBIGSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tranylcypromine Related Compound B USP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak siarczan tranylcyprominy.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
167291616729051078744
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
API family
tranylcypromine
API family
tranylcypromine
API family
tranylcypromine
API family
bupropion
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)