Merck
1672701
USP
Trandolapryl Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2S,3aR,7aS)-1-{(2S)-2-{[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino}-1-oxopropyl}octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid monohydrochloride, (2S,3aR,7aS)-1-[N-[(S)-1-Carboxy-3-cyclohexylpropyl]-L-alanyl]hexahydro-2-indolinecarboxylic acid 1-ethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40N2O5 · HCl
Masa cząsteczkowa:
473.05
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
trandolapril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Trandolapril Related Compound C USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Trandolapril
  • Trandolapril Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)