Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3310,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
saccharin
manufacturer/tradename
USP
mp
156-158 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Saccharin
- Saccharin Sodium
- Saccharin Calcium
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family saccharin | API family saccharin | API family allopurinol | API family allopurinol |
| mp 156-158 °C (lit.) | mp 134-137 °C (lit.) | mp - | mp 224 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Toluenesulfonamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?