Przejdź do
1652500
USP
Talidomid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Thalidomide, (±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
thalidomide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
InChI key
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny talidomidu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Thalidomide Capsules
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR324910295451231502
Talidomid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1652500
Talidomid
Dyfilina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1231502
Dyfilina
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
thalidomide
API family
thalidomide
API family
amlodipine
API family
dyphylline
Gene Information
human ... CRBN(51185), CUL4A(8451), DDB1(1642), RBX1(9978)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Talidomid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)