Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7050,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tetracaine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
IHRPJNDVWBJCEH-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Tetrakaina
- Chlorowodorek tetrakainy
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| API family tetracaine | API family tetracaine | API family tetracaine | API family tetracaine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrakaina Związek pokrewny C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?