Przejdź do
1642802
USP
Takrolimus
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
FK-506 monohydrate, Tacrolimus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H69NO12 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
822.03
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
7200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tacrolimus
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
InChI key
NWJQLQGQZSIBAF-MLAUYUEBSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Tacrolimus USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Tacrolimus Capsules
  • Złożona zawiesina doustna takrolimusu
Biochem/physiol Actions
FK-506 is a potent immunosuppressant, neuroprotective and neuroregenerative, and in vitro T cell proliferation blocker. FK-506 disrupts calcineurin-mediated signal transduction in T lymphocytes and interacts with its FK-506-binding protein-12 (FKBP12).
FK-506 is a potent immunosuppressant; neuroprotective and neuroregenerative; in vitro T cell proliferation blocker.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1809F4679Y0001933
Takrolimus United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642802
Takrolimus
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
tacrolimus
API family
tacrolimus
API family
-
API family
tacrolimus
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Takrolimus
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How do I reconstitute this product (100mg), and what is the recommended dosage to treat 1x10^6 cells (human PBMC) with this product?
    1 answer
    1. This product is freely soluble in ethanol. No recommended dosage for cells is available.