Przejdź do
1619094
USP
Związek pokrewny spironolaktonu I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6630,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
spironolactone
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej produkt. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej produkt.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
161904016190281619039
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
availability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)