Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5360,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sotalol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C=O)C
InChI
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
InChI key
DANYPOSRRWSVPY-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Sotalol Hydrochloride Tablets
- Chlorowodorek sotalolu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family sotalol | API family sulfamethoxazole | API family sotalol | API family bosentan |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny sotalolu B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?