Przejdź do
1612685
USP
Związek pokrewny syldenafilu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-[2-Ethoxy-5[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazol[4,3-d]pyrimidin-7-one, Isobutyl sildenafil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32N6O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.60
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sildenafil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N4CCN(CC4)C)c1cc(c(cc1)OCC)c2[nH][c](c3[n](nc(c3n2)CC(C)C)C)=O
InChI
1S/C23H32N6O4S/c1-6-33-19-8-7-16(34(31,32)29-11-9-27(4)10-12-29)14-17(19)22-24-20-18(13-15(2)3)26-28(5)21(20)23(30)25-22/h7-8,14-15H,6,9-13H2,1-5H3,(H,24,25,30)
InChI key
MDDMCAQUTIFYAH-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Związek pokrewny syldenafilu Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak cytrynian syldenafilu.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3682Y0001579Y0001578
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
sildenafil
API family
-
API family
sildenafil
API family
sildenafil
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny syldenafilu A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)