Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4740,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
salmeterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O.OCc3cc(ccc3O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc4ccccc4
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
InChI key
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
General description
Application
- Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Aerosol®
- Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Powder
- Salmeterol Inhalation Powder
- Salmeterol Xinafoate
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) |
| API family salmeterol | API family salmeterol | API family salmeterol | API family salmeterol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salmeterol xinafoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?