Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3510,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rosavin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI key
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Rhodiola rosea Capsules
- Powdered Rhodiola rosea Extract
- Powdered Rhodiola rosea
- Rhodiola rosea
- Rhodiola crenulata Root and Rhizome Powder
- Rhodiola crenulata Root and Rhizome Dry Extract
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - | grade primary reference standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| API family rosavin | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rosavin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?