Przejdź do
1605523
USP
Związek B związany z ropiwakainą
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-Ropivacaine hydrochloride monohydrate, (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26N2O · HCl · H20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.02
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ropivacaine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].N1([C@H](CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCC.[H+]
InChI
1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1
InChI key
NDNSIBYYUOEUSV-XFULWGLBSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny USP Ropivacaine Related Compound B, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Fentanyl Citrate and Ropivacaine Hydrochloride Compounded Injection (Cytrynian fentanylu i chlorowodorek ropiwakainy)
  • Chlorowodorek ropiwakainy
  • Chlorowodorek ropiwakainy do wstrzykiwań
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
107852916055121605500
Ropiwakaina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1605500
Ropiwakaina
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
ropivacaine
API family
bupivacaine
API family
ropivacaine
API family
ropivacaine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Heart
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)