Merck
1601601
USP
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - heksan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Heksan w dimetylosulfotlenku
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - heksan Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)