Merck
1598234
USP
Związek C związany z raloksyfenem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(2-{4-[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzothiophene-3-carbonyl]phenoxy}ethyl)piperidine 1-oxide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H27NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.58
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
raloxifene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[s]1c2c(c(c1c5ccc(cc5)O)C(=O)c3ccc(cc3)OCC[N]4(=O)CCCCC4)ccc(c2)O
InChI
1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
InChI key
KNADIZJVEMEXLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP Raloxifene Related Compound C, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Raloxifene Hydrochloride
  • Chlorowodorek raloksyfenu tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)