Merck
1595000
USP
Glukonian chinidyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Quinidine gluconate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2 · C6H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.57
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
quinidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.C6H12O7/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t13-,14-,19+,20-;2-,3-,4+,5-/m01/s1
InChI key
XHKUDCCTVQUHJQ-LCYSNFERSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Biochem/physiol Actions
Class IA antiarrhythmic; potassium channel blocker.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glukonian chinidyny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)