Merck
1563331
USP
Probucol Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4,4′-Dithiobis(2,6-di-tert-butylphenol)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H42O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.76
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
probucol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C28H42O2S2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)31-32-18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16,29-30H,1-12H3
InChI key
NEUPRVAMTYHIQV-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Probucol Related Compound B USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)