Przejdź do
1547302
USP
Eter polioksy 10 oleilowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Eter polioksyetyleno-(10) oleilowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt 1547302 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny eteru polioksy-10-oleinowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
>464.0 °F - Equilibrium method
flash_point_c
> 240 °C - Equilibrium method
pictograms
Exclamation markEnvironment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)