Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H54N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.78
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2
InChI key
YIQPUIGJQJDJOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wydaną przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?