Przejdź do
1526200
USP
Fenoksyetanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1364011
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenoxyethanol
manufacturer/tradename
USP
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
density
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny fenoksyetanolu USP do stosowania w określonych testach jakości i testach. Używany również do przygotowania standardowego roztworu podstawowego do analizy zanieczyszczeń metodą chromatografii gazowej w połączeniu z detektorem jonizacji płomieniowej w fenoksyetanolu zgodnie z monografią Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR11215675377699
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
phenoxyethanol
API family
phenoxyethanol
API family
-
API family
-
mp
11-13 °C
mp
11-13 °C
mp
11-13 °C
mp
11-13 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenoksyetanol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)