Przejdź do
1510845
USP
Mesylan pergolidu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Pergolide mesylate salt, 8β-[(Methylthio)methyl]-6-propylergoline methanesulfonate salt, Pergolide methanesulfonate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N2S · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.59
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pergolide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CSC)CN2CCC
InChI
1S/C19H26N2S.CH4O3S/c1-3-7-21-11-13(12-22-2)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21;1-5(2,3)4/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t13-,16-,18-;/m1./s1
InChI key
UWCVGPLTGZWHGS-ZORIOUSZSA-N
Gene Information
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny mesylanu pergolidu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Pergolide Compounded Oral Suspension, Veterinary
  • Mezylan pergolidu
  • Pergolid tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000001015108671061005
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
pergolide
API family
pergolide
API family
pergolide
API family
benztropine
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)