Przejdź do
1500659
USP
Pemetreksed disodowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Pemetrexed disodium heptahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N5Na2O6 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.48
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pemetrexed
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[nH]1c2[nH]cc(c2[c](nc1N)=O)CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
InChI key
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001539Y0001538Y0002257
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
pemetrexed
API family
pemetrexed
API family
pemetrexed
API family
pemetrexed
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood,Immune system,Testes
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)