Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pancuronium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)[N+]5(CCCCC5)C)O)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C33H58N2O3.2BrH/c1-23(36)38-31-28(34(4)16-8-6-9-17-34)21-27-25-13-12-24-20-30(37)29(35(5)18-10-7-11-19-35)22-33(24,3)26(25)14-15-32(27,31)2;;/h24-31,37H,6-22H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2/t24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-;;/m0../s1
InChI key
GVDVBILPKKKNQM-GMMLHHOXSA-L
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Bromek pankuronium
- Bromek pankuronium do wstrzykiwań
Analysis Note
Other Notes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?