Przejdź do
1485125
USP
Oksybutynina Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl α-cyclohexyl-alpha-hydroxybenzenacetate, α-Cyclohexylmandelic acid methyl ester, Methyl cyclohexylphenylglycolate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxybutynin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(C)C(=O)C(O)(C2CCCCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3
InChI key
SPTZOODMHSABLY-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Oxybutynin Related Compound B USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak chlorek oksybutyniny.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1485136PHR2549PHR2548
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
API family
oxybutynin
API family
oxybutynin
API family
oxybutynin
API family
oxybutynin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oksybutynina Związek pokrewny B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)