Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6330,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
orlistat
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
FBZULTVJWVCJQV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family orlistat | API family orlistat | API family orlistat | API family orlistat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orlistat Związek pokrewny B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?