Merck
1478243
USP
Przydatność systemu oligosacharydowego Mieszanina D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-glikany
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oligosaccharide sst mixture
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
General description
Oligosaccharide System Suitability Mixture D is a USP reference standard designed to evaluate resolution and performance in oligosaccharide separations. It consists of well-defined carbohydrate structures that aid in the validation of chromatographic systems used in glycan and saccharide analysis.
The USP biologics carbohydrates category includes a variety of carbohydrate-based substances that are essential in the development and manufacturing of therapeutic products. These carbohydrates play crucial roles in biological processes and are often utilized as excipients, stabilizers, or active ingredients in pharmaceuticals. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of carbohydrate therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Oligosacharyd System Suitability Mieszanina D Wzorzec odniesienia do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach.
Stosowany również do przygotowywania roztworów wzorcowych znakowanych AB do rozdzielania metodą chromatografii cieczowej.
Dodatkowo stosowany do rozdzielania sialilowanych dwu- i trójantenowych złożonych N-łączonych oligosacharydów z dodatkowym kwasem sialowym na jednej z trójantenowych struktur.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)