Przejdź do
1453526
USP
Związek A związany z naltreksonem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(5α)-17-(3-Butenyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, N-(3-Butenyl)noroxymorphone hydrochloride, NIH 10458
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.86
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt 1453526 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
naltrexone
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.N1([C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(=O)CC3)CC1)O)CCC=C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-2-3-9-21-10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h2,4-5,15,18,22,24H,1,3,6-11H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
InChI key
UMLGCEOOYPDDJJ-ITLPAZOVSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Naltrexone Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlorowodorek naltreksonu
  • Tabletki chlorowodorku naltreksonu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)