Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6120,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
metoclopramide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c1cc(c(cc1)C(=O)OC)OC)C(=O)C
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
OERVVBDWGVOBIS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family metoclopramide | API family metoclopramide | API family metoclopramide | API family metoclopramide |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metoklopramid Związek pokrewny D
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?