Merck
1437020
USP
Hemisukcynian metyloprednizolonu Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
11β,21-Dihydroxy-6α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl hydrogen succinate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.54
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methylprednisolone
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O([C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)[C@H](C3)C)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(20(30)13-27,34-22(33)5-4-21(31)32)25(17,3)12-19(29)23(16)24(2)8-6-15(28)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,27,29H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,31,32)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
InChI key
VDJNUHGXSJAWMH-XYMSELFBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Methylprednisolone Hemisuccinate Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)