Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5500,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methylprednisolone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)[C@H](C3)C)C)C(=O)C2)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C22H28O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,19,23,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
SVYCRJXQZUCUND-PQXSVQADSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family methylprednisolone | API family methylprednisolone | API family methylprednisolone | API family alclometasone |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Adrenal gland,Immune system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?