Przejdź do
1417001
USP
Metoksalen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
8-Methoxypsoralen, 8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
196453
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methoxsalen
manufacturer/tradename
USP
mp
148-150 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
InChI key
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Biochem/physiol Actions
8-methoxypsoralen (8-MOP) plus ultraviolet A (UVA) irradiation induces monoadducts and interstrand cross-links in DNA and therefore can be used to study DNA repair and recombination mechanisms. Cultured normal human melanocytes treated with 8-methoxypsoralen and irradiated with ultraviolet A (UVA) formed 8-methoxypsoralen-phospholipid photoadducts that could be substituted for diacylglycerol to activate protein kinase C in a cell-free system. 8-MOP is an inactivator of purified reconstituted cytochrome P450. It also inhibits substance P-induced histamine release from substance P-activated rat peritoneal mast cells by suppressing the rise in [Ca2+].
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR304056448PHL89866
Metoksalen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1417001
Metoksalen
Xanthotoxin phyproof® Reference Substance
PHL89866
Xanthotoxin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1417001
agency
-
agency
-
mp
148-150 °C (lit.)
mp
148-150 °C (lit.)
mp
148-150 °C (lit.)
mp
148-150 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metoksalen
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)