Przejdź do
1367639
USP
Linezolid R-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[[(5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, (R)-Linezolid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20FN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
linezolid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@H](OC3=O)CNC(=O)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m1/s1
InChI key
TYZROVQLWOKYKF-CYBMUJFWSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Linezolid R-Isomer USP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Linezolid
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1367561PHR30261367570
Linezolid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1367561
Linezolid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
linezolid
API family
linezolid
API family
linezolid
API family
linezolid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linezolid R-Isomer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)