Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6460,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
levofloxacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H]1(CCN(CC1)c2c3c4c(cc2)C(=O)C(=CN4[C@H](CO3)C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C18H21N3O4/c1-11-10-25-17-14(20-7-5-19(2)6-8-20)4-3-12-15(17)21(11)9-13(16(12)22)18(23)24/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t11-/m0/s1
InChI key
ANLIAKDHRADSBT-NSHDSACASA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family levofloxacin | API family - | API family levofloxacin | API family levofloxacin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lewofloksacyna Związek pokrewny F
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?