Przejdź do
1357522
USP
Latanoprost Związek pokrewny D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Isopropyl (Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-2-[(3R)-5-phenyl-3-(triethylsilyloxy)pentyl]-3,5-bis(triethylsilyloxy)cyclopentyl}hept-5-enoate, Latanoprost tris(triethylsilyl) ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H82O5Si3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
775.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
7750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
latanoprost
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Si](O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)O[Si](CC)(CC)CC)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C)CC[C@@H](O[Si](CC)(CC)CC)CCc2ccccc2)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C44H82O5Si3/c1-12-50(13-2,14-3)47-39(33-32-38-28-24-23-25-29-38)34-35-41-40(30-26-21-22-27-31-44(45)46-37(10)11)42(48-51(15-4,16-5)17-6)36-43(41)49-52(18-7,19-8)20-9/h21,23-26,28-29,37,39-43H,12-20,22,27,30-36H2,1-11H3/b26-21-/t39-,40+,41+,42-,43+/m0/s1
InChI key
BDKOEHDXBRAVIY-ONPUMRPCSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Latanoprost Related Compound D USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
135748613574971357533
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
latanoprost
API family
latanoprost
API family
latanoprost
API family
latanoprost
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latanoprost Związek pokrewny D
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)