Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5230,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
norethindrone
packaging
pkg of 20 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O([C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4C(=O)C3)CC2)CC1)C)C#C)C(=O)C
InChI
1S/C22H26O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,21+,22+/m1/s1
InChI key
VWZKIXMSPWEBCV-KYPKCDLESA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| packaging pkg of 20 mg | packaging pkg of 20 mg | packaging - | packaging pkg of 25 mg |
| API family norethindrone | API family norethindrone | API family norethisterone | API family ulipristal |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?