Przejdź do
1354400
USP
Iksabepilon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
23 540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ixabepilone
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej produkt. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej produkt.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
135441110405041000576
USP
USP
1354400
Iksabepilon
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
mixture
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
availability
-
availability
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
target_organs
Gastro-intestinal system,hematopoietic system,Nervous system,lymphatics
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)