Merck
1353113
USP
Rozcieńczony monoazotan izosorbidu Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-azotan 1,4:3,6-dihydro-D-glucitolu w laktozie, 2-mononitrat izosorbidu w laktozie
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
isosorbide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Rozcieńczony monoazotan izosorbidu Związek pokrewny Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Rozcieńczony monoazotan izosorbidu
  • Dinitrat izosorbidu tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Monoazotan izosorbidu tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Monoazotan izosorbidu w tabletkach
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)