Przejdź do
1351107
USP
Izopteropodyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
7-Isopteropodine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
isopteropodine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12N(CC[C@]23C(C=CC=C4)=C4NC3=O)C[C@]5([H])[C@](C(C(OC)=O)=CO[C@H]5C)([H])C1
InChI
1S/C21H24N2O4/c1-12-14-10-23-8-7-21(16-5-3-4-6-17(16)22-20(21)25)18(23)9-13(14)15(11-27-12)19(24)26-2/h3-6,11-14,18H,7-10H2,1-2H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,18?,21?/m1/s1
InChI key
JMIAZDVHNCCPDM-VOBQHSATSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Isopteropodine USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Koci Pazur
  • Cat's Claw Capsules
  • Tabletki z kocim pazurem
  • Sproszkowany koci pazur
  • Sproszkowany ekstrakt z kociego pazura
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8981612133181087472
Uncarine E phyproof® Reference Substance
PHL89816
Uncarine E
Diosmin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1213318
Diosmin
Calycosin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1087472
Calycosin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)