Przejdź do
1345104
USP
IOVERSOL, FARMAKOPEA STANÓW ZJEDNOCZONYCH (US
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ioversol
manufacturer/tradename
USP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1345206PHR30161345126
USP
USP
1345206
Ioxilan
Ioversol pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3016
Ioversol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
API family
ioversol
API family
ioxilan
API family
-
API family
ioversol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)