Przejdź do
1344746
USP
Związek C związany z jopamidolem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Chloro-N1, N3-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(S)-lactamido-2,6-diiodoisophthalamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
40 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22ClI2N3O8
Masa cząsteczkowa:
685.63
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
iopamidol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Iopamidol Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Iopamidol.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
134354013446661344735
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
iopamidol
API family
iodixanol
API family
iohexol
API family
iopamidol
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)