Przejdź do
1336806
USP
Imidurea
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Imidazolidinyl urea, N,N′′-Methylenebis[N′-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N8O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
imidurea
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
InChI key
ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Used in:
Pharmacological studies investigating nutrient-sensitized screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
Therapeutic studies involving nanostructured vegetable-based carriers for topical delivery of active molecules
Topical formulas for use as antioxidants
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR150013447021706701
Imidurea United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336806
Imidurea
Imidurea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1500
Imidurea
USP
USP
1344702
Iopamidol
Mocznik C 13 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706701
Mocznik C 13
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
imidurea
API family
imidurea
API family
iopamidol
API family
urea
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidurea
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
39236-46-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)