Merck
1335701
USP
Idarubicyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Idarubicin hydrochloride, (7S-cis)-9-Acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-5,12-naphthacenedione, 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride, DMDR, IMI-30, Idamycin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27NO9 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
533.95
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
idarubicin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(C[C@@](O)(Cc2c(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c3c(O)c12)C(C)=O)O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5
InChI
1S/C26H27NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10,15-17,21,29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1
InChI key
XDXDZDZNSLXDNA-TZNDIEGXSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Idarubicin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Idarubicin Hydrochloride
  • Chlorowodorek idarubicyny do wstrzykiwań
  • Chlorowodorek idarubicyny do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)