Merck
1323021
USP
Związek pokrewny hydromorfonu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Morphinone hydrochloride, 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphinan-6-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.78
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydromorphone
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(=O)C=C3)CC1)C
InChI
1S/C17H17NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,16,19H,6-8H2,1H3/t10-,11+,16-,17-/m0/s1
InChI key
PFBSOANQDDTNGJ-YNHQPCIGSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Hydromorphone Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlorowodorek hydromorfonu roztwór doustny
  • Chlorowodorek hydromorfonu
  • Chlorowodorek oksymorfonu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)