Przejdź do
1297770
USP
Sproszkowany ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydrocotyle asiatica extract
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
EC Number:
283-640-5
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
centella
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000176412317061096848
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
matrix material
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
centella
API family
centella
API family
powdered echinacea extract
API family
cat's claw extract
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. In what solvent can Centella extract be dissolved so that it can be given to mice in drinking water? Can you get a discount when you buy 50 g
    1 answer
    1. This product is intended for use as an analytical standard and is a product of the United States Pharmacopoeia. Large package sizes are currently not available. The supplier does not perform solubility testing. Please see the link below to review a publication regarding water solubility of this extract:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8861063/
      Helpful?
  2. Water solubility of centella asiatica powder (1297770)
    1 answer
    1. This is a product of the United States Pharmacopeia. Solubility testing is not performed on this material. Please see the link below to review the Supplier product information:
      https://store.usp.org/product/1297770
      Please see the link below to review the water solubility information provided by the European Chemical Agency (ECHA):
      https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/23171/4/9
      Other sources have reported that this material is also soluble in Dimethylformamide and Methanol. This information has not been validated.