Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6880,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glycopyrrolate
manufacturer/tradename
USP
mp
146-151 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Glycopyrrolate
- Glikopirolan Tabletki
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 146-151 °C | mp 259-261 °C (lit.) | mp 146-151 °C | mp - |
| API family glycopyrrolate | API family glycopyrrolate | API family glycopyrrolate | API family glycopyrrolate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek C związany z glikopirolanem
signalword
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?