Przejdź do
1295764
USP
Monokaprylan glicerolu, typ II
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Glycerol monocaprylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
300 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O4
Masa cząsteczkowa:
218.29
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glyceryl monocaprylocaprate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Monokaprylan glicerolu, wzorzec odniesienia USP typu II, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Monokaprylan glicerolu
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
129577512957311295724
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
glyceryl monocaprylocaprate
API family
glyceryl monocaprylocaprate
API family
glyceryl monolinoleate
API family
glyceryl distearate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)