Przejdź do
1288667
USP
Mesylan gemifloksacyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-7-[3-(Aminomethyl)-4-oxo-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 74-(Z)-(O-methyloxime) monomethanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
300 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20FN5O4 · CH4O3S
Masa cząsteczkowa:
485.49
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
3270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gemifloxacin
packaging
pkg of 300 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Gemifloxacin Mesylate USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Gemifloxacin Tablets.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12886451288634SML1625
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 300 mg
packaging
pkg of 15 mg
packaging
pkg of 15 mg
packaging
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)