Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4580,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ganoderic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C)CC(C[C@@H](C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]([C@]1(C)CC2=O)(C)C3=C2[C@]4(C)C(C[C@@H]3O)C(C)(C)C(CC4)=O)=O)=O
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,23,32,35H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16?,18-,19+,21?,23+,28+,29-,30+/m1/s1
InChI key
DYOKDAQBNHPJFD-ZQEHRSJRSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description CRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) metabolomics |
| format neat | format - | format - | format - |
| API family ganoderic acid | API family ganoderic acid | API family - | API family - |
| agency USP | agency BP | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ganoderic acid A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?