Merck
1287653
USP
Gadoteridol Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sól monogadolinowa kwasu 1,4,7,10-tetraazacyklododekano-1,4,7-trójoctowego
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23GdN4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.61
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gadoteridol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Gd+3].[N-]1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H25N4O6.Gd/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24;/h1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);/q-1;+3/p-3
InChI key
VXYQJCHCLZZIRW-UHFFFAOYSA-K
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Gadoteridol Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Gadoteridol
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)